Boc-sarcosine 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Boc-Sar-OH
275670050 275670250
ACRO275670050EA 26 EUR
ACRO275670050 ACRO275670250
Boc-sarcosine 99+%
Boc-sarcosine
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formel: C₈H₁₅NO₄
Molecular Weight: 189,211 g/mol
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037795
CAS-Nummer: 13734-36-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Titration with NaOH ≥99.0 %