cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
277745000 277740020
ACRO277745000EA 106 EUR
ACRO277745000 ACRO277740020
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 37910-65-9
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129.159 g/mol
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143982
CAS-Nummer: 37910-65-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %