(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-AEP, 2-Aminoethylphosphonic acid
291630010 291632500
ACRO291630010EA 174 EUR
ACRO291630010 ACRO291632500
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
(2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS No.: 2041-14-7
Formel: C₂H₈NO₃P
Schmelzpunkt: 296 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008182
CAS-Nummer: 2041-14-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %