Methacrylsäure-isobornylester 85-90% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate, (1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate(relative), Methacrylic acid Isobornyl Ester
292092500 292090010
ACRO292092500EA 74.2 EUR
ACRO292092500 ACRO292090010
Methacrylsäure-isobornylester 85-90% stabilisiert
Isobornyl methacrylate
CAS No.: 7534-94-3
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Molecular Weight: 222.33 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0.98 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081070
CAS-Nummer: 7534-94-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥85 %
Stabilizer 100 to 200 ppm MEHQ