(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
293462500
293460010
ACRO293462500EA
160
EUR
ACRO293462500
ACRO293460010
(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 96%
(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
CAS No.: 93621-94-4
Formel:
C₈H₁₇NO₂ Molecular Weight: 159.229 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00210016 CAS-Nummer: 93621-94-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Specific optical rotation | +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=3, ethanol) |