Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
294631000
294630250
ACRO294631000EA
259
EUR
ACRO294631000
ACRO294630250
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% stabilisiert
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ Molecular Weight: 208,26 g/mol Siedepunkt: 89…93 °C (7 mmHg) Dichte: 1,04 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010217 CAS-Nummer: 81172-89-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 0.1 % triethylamine |