2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
295230050 295230250
ACRO295230050EA 53.9 EUR
ACRO295230050 ACRO295230250
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formel: C₅H₅N₅OS
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075623
CAS-Nummer: 28128-40-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %