Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium (II) complex, Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium (II)
295782500 295780010
ACRO295782500EA 60.2 EUR
ACRO295782500 ACRO295780010
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
CAS No.: 12289-94-0
Formel: C₁₆H₂₆Ru
Molecular Weight: 319,454 g/mol
Schmelzpunkt: 81…85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00216965
CAS-Nummer: 12289-94-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
NMR ≥94 %