(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(7aS)-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, (S)-7a-Methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1H-indene-1,5(6H)-dione
296470010
296470050
ACRO296470010EA
60.2
EUR
ACRO296470010
ACRO296470050
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione 90%
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
CAS No.: 17553-86-5
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164.204 g/mol Schmelzpunkt: 55…64 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012272 CAS-Nummer: 17553-86-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 64 °C |
GC | ≥88 % |
Specific optical rotation | +330° to +360° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene) |