Diphenyl-N-cyanocarbonimidat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diphenyl N-cyanocarbonimidate, N-Cyanocarbonimidic Acid Diphenyl Ester
297210100 297210500
ACRO297210100EA 93.5 EUR
ACRO297210100 ACRO297210500
Diphenyl-N-cyanocarbonimidat 97%
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate
CAS No.: 79463-77-7
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 238,25 g/mol
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010380
CAS-Nummer: 79463-77-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Assay ≥96.0 %