(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Dimethylamino-but-1-en-3-one, trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one, (E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one
298020100
298025000
ACRO298020100EA
129
EUR
ACRO298020100
ACRO298025000
(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one 98%
(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one
Appearance: Clear red-brown to dark brown Liquid
Formel:
C₆H₁₁NO Molecular Weight: 113,16 g/mol Siedepunkt: 101…102 °C (5 mmHg) Dichte: 0,96 g/cm³ Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142611 CAS-Nummer: 2802-08-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear red-brown to dark brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |