4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one
298850010 298850050
ACRO298850010EA 77.6 EUR
ACRO298850010 ACRO298850050
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS No.: 17575-15-4
Formel: C₁₀H₈O₄
Molecular Weight: 192,17 g/mol
Schmelzpunkt: 263…265 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00673700
CAS-Nummer: 17575-15-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %