Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Lieferant: Thermo Scientific
300160010 300160050
ACRO300160010EA 74.3 EUR
ACRO300160010 ACRO300160050
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt
CAS No.: 14782-58-2
Formel: C₁₂H₁₂BKN₈O₄
Molecular Weight: 382,188 g/mol
Schmelzpunkt: 253…254 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800557
CAS-Nummer: 14782-58-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %