Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
300830010 300830050
ACRO300830010EA 78.7 EUR
ACRO300830010 ACRO300830050
Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Bis(phenylsulphonyl)sulphide
CAS No.: 4388-22-1
Formel: C₁₂H₁₀O₄S₃
Schmelzpunkt: 129…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00094733
CAS-Nummer: 4388-22-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥95 %