1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-ol, 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol

300860010 300862500 300860050
ACRO300860010EA 149 EUR
ACRO300860010 ACRO300862500 ACRO300860050
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol 99%
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol

Appearance: Light yellow Flakes

Formel: C₁₀H₂₁NO
Molecular Weight: 171,28 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 70…76 °C
Dichte: 0,967 g/cm³
Flammpunkt: 118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191220
CAS-Nummer: 2403-89-6
UN: 3259
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR