1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
301430010 301430050
ACRO301430010EA 119 EUR
ACRO301430010 ACRO301430050
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
CAS No.: 17994-25-1
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102.089 g/mol
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010797
CAS-Nummer: 17994-25-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %