L-Prolinamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
302990010 302990050
ACRO302990010EA 43.7 EUR
ACRO302990010 ACRO302990050
L-Prolinamid 98%
L-Prolinamide
CAS No.: 7531-52-4
Formel: C₅H₁₀N₂O
Molecular Weight: 114,15 g/mol
Schmelzpunkt: 97…102 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005253
CAS-Nummer: 7531-52-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 104 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -103° to -111° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)