Methyl-L-prolinathydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: H-Pro-OMe.HCl, H-Pro-OMe·HCl
303000050 303000010 303000250
ACRO303000050EA 80.6 EUR
ACRO303000050 ACRO303000010 ACRO303000250
Methyl-L-prolinathydrochlorid 98%
L-Proline methyl ester hydrochloride
CAS No.: 2133-40-6
Formel: C₆H₁₁NO₂·HCl
Molecular Weight: 165.6 g/mol
Schmelzpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00012708
CAS-Nummer: 2133-40-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)