(5S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
303140010 303140050
ACRO303140010EA 20.6 EUR
ACRO303140010 ACRO303140050
(5S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
CAS No.: 17342-08-4
Formel: C₅H₉NO₂
Molecular Weight: 115,13 g/mol
Schmelzpunkt: 78…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077792
CAS-Nummer: 17342-08-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 86 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +27.5° to +32.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, C2H5OH)