Sodium metatungstate in Wasser stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium polytungstate, hexa-Sodium tungstate (W12)
304100500 304102500
ACRO304100500EA 168 EUR
ACRO304100500 ACRO304102500
Sodium metatungstate in Wasser stabilisiert
Sodium metatungstate
2.82 density solution
Appearance: Clear yellow to light green Liquid
Formel: H₂Na₆O₄₀W₁₂H₂
Molecular Weight: 2986.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150663
CAS-Nummer: 12141-67-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Assay ≥67 % (WO3)
Stabilizer Typically 0.02 % Na2Cr2O7 salt