1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-2-imidazolidinone
304155000 304150020
ACRO304155000EA 66.7 EUR
ACRO304155000 ACRO304150020
1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
1-Methylimidazolidin-2-one
Appearance: Off-white to beige Crystalline solid
Formel: C₄H₈N₂O
Molecular Weight: 100.121 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800601
CAS-Nummer: 694-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %