2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carboxy-3-chlorophenol hydrate
304200010
304200050
ACRO304200010EA
64.1
EUR
ACRO304200010
ACRO304200050
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Formel:
C₇H₅ClO₃·xH₂O Molecular Weight: 172,57 g/mol (anhy) Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 207…209 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798116 CAS-Nummer: 56363-84-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige to orange-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % (K.F.) |
Titration with TBAH | ≥97.5 % (On dry substance) |