2-Methylene-1,3-propanediol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylenepropane-1,3-diol
308590010
308590050
ACRO308590010EA
48.2
EUR
ACRO308590010
ACRO308590050
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
2-Methylene-1,3-propanediol
CAS No.: 3513-81-3
Formel:
C₄H₈O₂ Siedepunkt: 93…95 °C (2 mmHg) Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: <110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075162 CAS-Nummer: 3513-81-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |