Ethoxycarbonyl isocyanate 90% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
314310010 314310050 314310250
ACRO314310010EA 131 EUR
ACRO314310010 ACRO314310050 ACRO314310250
Ethoxycarbonyl isocyanate 90% tech.
Ethoxycarbonyl isocyanate
CAS No.: 19617-43-7
Formel: C₄H₅NO₃
Molecular Weight: 115,088 g/mol
Siedepunkt: 25 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,11 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011719
CAS-Nummer: 19617-43-7
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %