1-Adamantyl isocyanate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Isocyanic acid 1-Adamantyl Ester, 1-Adamantyl Isocyanate
314360050 314360010 314360250
ACRO314360050EA 101 EUR
ACRO314360050 ACRO314360010 ACRO314360250
1-Adamantyl isocyanate 98%
1-Adamantyl isocyanate
Appearance: White Powder
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molecular Weight: 177,247 g/mol
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134405
CAS-Nummer: 4411-25-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 150 °C
GC ≥97.5 %