2-(Benzyloxy)ethanol 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethylene Glycol Monobenzyl Ether, Benzyl Cellosolve, Benzyl Glycol

314650050 314650010 314650250
ACRO314650050EA 84.4 EUR
ACRO314650050 ACRO314650010 ACRO314650250
2-(Benzyloxy)ethanol 98%
2-(Benzyloxy)ethanol

CAS No.: 622-08-2

Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 265 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002868
CAS-Nummer: 622-08-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR