(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, (1S,2R)-(-)-cis-1-Aminoindan-2-ol
315652500 315650010 315650050
ACRO315652500EA 19.8 EUR
ACRO315652500 ACRO315650010 ACRO315650050
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Appearance: White to beige Powder
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Schmelzpunkt: 117…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216655
CAS-Nummer: 126456-43-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41.5° to -46.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)