Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
318775000
318770050
318770250
318775000.EA
54.8
EUR
318775000.
318770050.
318770250.
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
CAS No.: 51364-51-3
Formel:
C₅₁H₄₂O₃Pd₂ Molecular Weight: 915,74 g/mol Schmelzpunkt: 152…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013310 CAS-Nummer: 51364-51-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Purple to black Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥96.0 % |