3,4-Thiophendiamindihydrochlorid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thiophene-3,4-diamine dihydrochloride
325890010
325890050
ACRO325890010EA
70.5
EUR
ACRO325890010
ACRO325890050
3,4-Thiophendiamindihydrochlorid 96%
3,4-Thiophendiamindihydrochlorid
Appearance: Grey to brown Crystalline powder
Formel:
C₄H₆N₂S Molecular Weight: 187,08 g/mol Schmelzpunkt: 240…245 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00671511 CAS-Nummer: 90069-81-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95 % |
Loss on drying | ≤3 % |