3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) QUICK, flüssiges Substrat für ELISA
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
328050500 328051000
ACRO328050500EA 121 EUR
ACRO328050500 ACRO328051000
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) QUICK, flüssiges Substrat für ELISA
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-green to light blue Solution
pH 3.50 to 3.90
Activity 90 to 110 %
Absorbance (Background level)