Calcimycin (A23187) freie Säure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Calcium Ionophore A23187, Calcium Ionophore III, Antibiotic A23187
328080010 328080050
ACRO328080010EA 50.4 EUR
ACRO328080010 ACRO328080050
Calcimycin (A23187) freie Säure 98%
Calcimycin (A23187)
CAS No.: 52665-69-7
Formel: C₂₉H₃₇N₃O₆
Molecular Weight: 523,63 g/mol
Schmelzpunkt: 182…193 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00151202
CAS-Nummer: 52665-69-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 193 °C
TLC ≥97.5 %