Fumonisin B1 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
328250010 328250050
ACRO328250010EA 174 EUR
ACRO328250010 ACRO328250050
Fumonisin B1 96%
Fumonisin B1
CAS No.: 116355-83-0
Formel: C₃₄H₅₉NO₁₅
Molecular Weight: 721,838 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00133349
CAS-Nummer: 116355-83-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Powder or granules or solid
HPLC ≥95 %