Thapsigargin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
328570010
328570050
ACRO328570010EA
196
EUR
ACRO328570010
ACRO328570050
Thapsigargin 97%
Thapsigargin
CAS No.: 67526-95-8
Formel:
C₃₄H₅₀O₁₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00083511 CAS-Nummer: 67526-95-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless Film |
HPLC | ≥96.0 % |
TLC | ≥96.0 % |