Wortmannin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (1S,6bR,9aS,11R,11bR)-1-(Methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3,6,9-trioxo-1,6,6b,7,8,9,9a,10,11,11b-decahydro-3H-furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]isochromen-11-yl acetate
328590010 328590050
ACRO328590010EA 86.9 EUR
ACRO328590010 ACRO328590050
Wortmannin 98%
Wortmannin
Appearance: White to light yellow Powder
Formel: C₂₃H₂₄O₈
Molecular Weight: 428,44 g/mol
Schmelzpunkt: 234…240 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00133927
CAS-Nummer: 19545-26-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or solid or film
HPLC ≥97.5 %