DETA NONOate (NOC-18) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: DETA/NO, 2,2′-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, Diethylenetriamine NONOate, 3,3-Bis(aminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
328650250 328651000
ACRO328650250EA 69.9 EUR
ACRO328650250 ACRO328651000
DETA NONOate (NOC-18) 95%
DETA NONOate (NOC-18)
CAS No.: 146724-94-9
Formel: C₄H₁₃N₅O₂
Molecular Weight: 163,181 g/mol
Schmelzpunkt: 98…106 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00278808
CAS-Nummer: 146724-94-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %