N-Methyl-D-asparaginsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-Methyl-D-asparaginic Acid, NMDA, Me-D-Asp-OH, (R)-2-(Methylamino)succinic acid
329190500 329192500
ACRO329190500EA 61.5 EUR
ACRO329190500 ACRO329192500
N-Methyl-D-asparaginsäure 98%
N-Methyl-D-asparaginsäure
CAS No.: 6384-92-5
Formel: C₅H₉NO₄
Molecular Weight: 147.13 g/mol
Schmelzpunkt: 187…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004226
CAS-Nummer: 6384-92-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -26° to -30° (20°C, 589 nm) (c=1, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable