1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
329470050 329470010
ACRO329470050EA 135 EUR
ACRO329470050 ACRO329470010
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₈H₁₀ClN
Molecular Weight: 155,625 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,1 g/cm³
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044766
CAS-Nummer: 6299-02-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5455 to 1.5475 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %