Methyl (2E)-pent-2-enoate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl trans-2-pentenoate, (E)-Methyl pent-2-enoate
329720050 329720250
ACRO329720050EA 82.6 EUR
ACRO329720050 ACRO329720250
Methyl (2E)-pent-2-enoate 95%
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,144 g/mol
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00137611
CAS-Nummer: 15790-88-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %