(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
329950010 329950050 329950250
ACRO329950010EA 60.9 EUR
ACRO329950010 ACRO329950050 ACRO329950250
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
CAS No.: 176763-62-5
Formel: C₃₆H₅₄CoN₂O₂
Schmelzpunkt: >350 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631277
CAS-Nummer: 176763-62-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %