6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 6,7-Dihydrobenzofuran-4(5H)-one
330080050 330080250
ACRO330080050EA 98.8 EUR
ACRO330080050 ACRO330080250
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Appearance: Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 115…118 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215511
CAS-Nummer: 16806-93-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %