Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Benzofuran-2-carbaldehyde
330140010 330140050
ACRO330140010EA 56.8 EUR
ACRO330140010 ACRO330140050
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146.145 g/mol
Dichte: 1.206 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00015463
CAS-Nummer: 4265-16-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %