Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 40% Gemisch in Wasser für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Acrylamid-Bis
330211000 330215000
ACRO330211000EA 50.8 EUR
ACRO330211000 ACRO330215000
Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 40% Gemisch in Wasser für die Biochemie
Acrylamid-Bis (32:1)
Dichte: 1.035 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00080848
CAS-Nummer: 79-06-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm