2-Methylallylamine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Amino-2-methyl-1-propene
330700010 330700050
ACRO330700010EA 87.3 EUR
ACRO330700010 ACRO330700050
2-Methylallylamine 97%
2-Methylallylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₄H₉N
Molecular Weight: 71,123 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,78 g/cm³
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00053646
CAS-Nummer: 2878-14-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %