D-erythro-Sphingosine (synthetisch) 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
D-Sphingosine, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, (2S,3R,E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, 4-Sphingenine, (2S,3R,E)-2-Aminooctadec-4-ene-1,3-diol
331530500
331532500
ACRO331530500EA
232
EUR
ACRO331530500
ACRO331532500
D-erythro-Sphingosine (synthetisch) 99+%
D-erythro-Sphingosine
Appearance: White to cream Powder or waxy solid
Formel:
C₁₈H₃₇NO₂ Schmelzpunkt: 81…82 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00036751 CAS-Nummer: 123-78-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder or waxy solid |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥99.0 % |