N-Palmitoyl ceramide (synthetisch) 98+%, 99+% ee
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: D-erythro-Sphingosine, N-Palmitoyl-, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, C16 Ceramide, N-Hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
331540050 331540250
ACRO331540050EA 72.8 EUR
ACRO331540050 ACRO331540250
N-Palmitoyl ceramide (synthetisch) 98+%, 99+% ee
N-Palmitoyl ceramide
CAS No.: 24696-26-2
Formel: C₃₄H₆₇NO₃
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00871748
CAS-Nummer: 24696-26-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.50 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %