Adamantan-1-ylessigsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Adamantan-1-yl)acetic acid, 1-Carboxymethyladamantane
331560010
331560100
331560050
ACRO331560010EA
30.3
EUR
ACRO331560010
ACRO331560100
ACRO331560050
Adamantan-1-ylessigsäure 98%
1-Adamantaneacetic acid
CAS No.: 4942-47-6
Formel:
C₁₂H₁₈O₂ Molecular Weight: 194,27 g/mol Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074728 CAS-Nummer: 4942-47-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 138 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |