1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methylindole-3-carboxaldehyde
331610010
331610100
ACRO331610010EA
30.3
EUR
ACRO331610010
ACRO331610100
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS No.: 19012-03-4
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,188 g/mol Schmelzpunkt: 67…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014570 CAS-Nummer: 19012-03-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to orange to brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 72 °C |
GC | ≥96.0 % |