(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
331720025 331725000
ACRO331720025EA 367 EUR
ACRO331720025 ACRO331725000
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₄H₈O₃
Siedepunkt: 99 °C (20 mmHg)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632589
CAS-Nummer: 23953-00-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4132 to 1.4152 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -70° to -80° (20°C, 589 nm) (neat)