2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
332220010 332220050
ACRO332220010EA 120 EUR
ACRO332220010 ACRO332220050
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
2-Diethoxyphosphorylethylazanium
CAS No.: 203192-98-7
Formel: C₆H₁₆NO₃P·C₂H₂O₄
Schmelzpunkt: 135…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800256
CAS-Nummer: 203192-98-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 141 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %