1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: EDC Methiodide, 3-(((Ethylimino)methylene)amino)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium iodide, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide Methiodide
334120010 334120100
ACRO334120010EA 26.4 EUR
ACRO334120010 ACRO334120100
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formel: CH₃CH₂N=C=N(CH₂)₃N(CH₃)₃I
Molecular Weight: 297,17 g/mol
Schmelzpunkt: 92…97 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011833
CAS-Nummer: 22572-40-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %